Merck
ATE428009727
AstaTech, Inc.
PIMECROLIMUS
Sinónimos:
(3S,4R,5S,8S,12R,14S,15R,16S,18R,19R,E)-3-((E)-1-((1R,3R,4S)-4-chloro-3-methoxycyclohexyl)prop-1-en-2-yl)-8-ethyl-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-3H-15,19-epoxypyrido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetraone
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C43H68ClNO11/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)45-16-12-11-13-32(45)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-31(44)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27-,28-,29+,30+,31+,32?,33+,35-,36+,37+,38-,39-,43-/m1/s1
Inchi Key
KASDHRXLYQOAKZ-XRYIWSAPSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIMECROLIMUS
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)