Saltar a
ATEH93EDCD4E
AstaTech, Inc.
FAROPENEM SODIUM HEMIPENTAHYDRATE
Sinónimos:
sodium (5R,6S)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-3-((R)-tetrahydrofuran-2-yl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate pentahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C24H38O15N2S2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
704.68
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/2C12H15NO5S.2Na.5H2O/c2*1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;;;;;;/h2*5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2/t2*5-,6-,7+,11-;;;;;;;/m11......./s1
Inchi Key
MOGICMVNWAUWMK-HIXRZVNASA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
-20 C
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)