Merck
BDPH9BCC1DF0
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H9O2N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
219.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H9NO2S/c1-7-9(11(13)14)15-10(12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)