Merck
BDPH9BCC28F3
Bide Pharmatech
2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Sinónimos:
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H3O1Br1S1
Peso molecular:
191.05
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
Inchi Key
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)