Saltar a
BDPH9BCC2E95
Bide Pharmatech
1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
Sinónimos:
1-benzhydryl-3-phenylazetidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H21N1
Número CAS:
Peso molecular:
299.42
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C22H21N/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-23(17-21)22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-22H,16-17H2
Inchi Key
PAXDHGAELYIMBD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)