Merck
BDPH9BCC3012
Bide Pharmatech
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Sinónimos:
6-(dimethylamino)nicotinonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
147.18
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11(2)8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,1-2H3
Inchi Key
YIZXYFJKSCABES-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)