Merck
BDPH9BCC39EF
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Sinónimos:
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H12O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
180.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3
Inchi Key
YPRBNFRLIKIHST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)