Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C9H14O/c10-7-8-1-3-9(4-2-8)5-6-9/h7-8H,1-6H2
Inchi Key
LQPGRYWUUGVTPV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?