Saltar a
BDPH9BCC41F3
Bide Pharmatech
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Sinónimos:
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H13O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
143.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-5,8H2,1H3
Inchi Key
AYTOKAZVIPSHHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
FlameCorrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)