Merck
BDPH9BCC4429
Bide Pharmatech
Ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Sinónimos:
ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H17O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-11(15)12(2,13)8-9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,14H,3,8,13H2,1-2H3
Inchi Key
LTBRGLHBHNJNHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)