Merck
BDPH9BCC48B2
Bide Pharmatech
1,4-Bis(4-bromophenyl)-1,3-butadiyne
Sinónimos:
1-bromo-4-[4-(4-bromophenyl)-1,3-butadiynyl]benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H8Br2
Número CAS:
Peso molecular:
360.05
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C16H8Br2/c17-15-9-5-13(6-10-15)3-1-2-4-14-7-11-16(18)12-8-14/h5-12H
Inchi Key
IIERBCCHBFZMQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)