Saltar a
BDPH9BCC4A9D
Bide Pharmatech
(4-Amino-2-(isopropylamino)thiazol-5-yl)(phenyl)methanone
Sinónimos:
[4-amino-2-(isopropylamino)-1,3-thiazol-5-yl](phenyl)methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H15O1N3S1
Número CAS:
Peso molecular:
261.35
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-8(2)15-13-16-12(14)11(18-13)10(17)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,14H2,1-2H3,(H,15,16)
Inchi Key
WHJIFFVMTRXENN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)