Saltar al contenido
BDPH9BCC4D4D
Bide Pharmatech
3-((6-Bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
Sinónimos:
3-((6-bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O2N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
245.08
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-2-1-3-7(11-6)10-5-4-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
CECVZFZBEGRZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)