Saltar a
BDPH9BCC4E9D
Bide Pharmatech
3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Sinónimos:
3-ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8S1
Número CAS:
Peso molecular:
136.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8S/c1-4-8-5-6(2)9-7(8)3/h1,5H,2-3H3
Inchi Key
ZKVKXKISMSFNNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)