Merck
BDPH9BCC58FF
Bide Pharmatech
(4-Chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
Sinónimos:
(4-chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H5O3Cl1F1B1
Número CAS:
Peso molecular:
202.38
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H5BClFO3/c9-6-2-7(10)5(8(12)13)1-4(6)3-11/h1-3,12-13H
Inchi Key
OOTMYKBNPFCNBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)