Merck
BDPH9BCC592E
Bide Pharmatech
3-Cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Sinónimos:
3-cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H17O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
243.31
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H17NO2/c17-15(18)11-6-7-12-13(9-16-14(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h6-10,16H,1-5H2,(H,17,18)
Inchi Key
OZJSQVKDKOOQIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)