Merck
BDPH9BCC7966
Bide Pharmatech
1,3-Dithian-5-amine
Sinónimos:
1,3-dithian-5-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H9N1S2
Número CAS:
Peso molecular:
135.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H9NS2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4H,1-3,5H2
Inchi Key
FPYHBGHCORESFC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithian-5-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)