Merck
BDPH9BCC7FB8
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Sinónimos:
N-phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
246.31
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C17H14N2/c1-2-6-16(7-3-1)19-17-10-8-14(9-11-17)15-5-4-12-18-13-15/h1-13,19H
Inchi Key
BXOMRKCAPYLLAC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)