Merck
BDPH9BCC9BC6
Bide Pharmatech
N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Sinónimos:
N~2~,N~2~-dimethyl-2,5-pyridinediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H11N3
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,8H2,1-2H3
Inchi Key
OBOSXEWFRARQPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)