Merck
BDPH9BCCAB34
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Sinónimos:
[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methylamine
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7N2F3
Número CAS:
Peso molecular:
176.14
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11)4-12-6/h1-2,4H,3,11H2
Inchi Key
XPXVAYGVYBQKDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)