Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
RQVYGORJRNFUOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?