Merck
BDPH9BCCB0DB
Bide Pharmatech
Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Sinónimos:
benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
190.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H6O4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-6H
Inchi Key
WSENOXLTIIJHKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)