Merck
BDPH9BCCB7F4
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl 3-(oxiran-2-yl)propylcarbamate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H19O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
201.27
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(12)11-6-4-5-8-7-13-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
WAUPLTBYJNZQJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)