Saltar a
BDPH9BCCBDBD
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-methylaniline
Sinónimos:
4-methoxy-2-methylaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H11O1N1
Peso molecular:
137.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Inchi Key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)