Merck
BDPH9BCCCE14
Bide Pharmatech
Spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Sinónimos:
spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-4-8(5-6)2-1-3-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Inchi Key
FUQHLUSGMOSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)