Merck
BDPH9BCCED3D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-oxo-4-phenylbutyl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl 4-oxo-4-phenylbutylcarbamate
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H21O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
263.34
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-11-7-10-13(17)12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,7,10-11H2,1-3H3,(H,16,18)
Inchi Key
BAEFUAYRWLKGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)