Saltar a
BDPH9BCCEE0F
Bide Pharmatech
4-(2-Chloroethyl)thiazole
Sinónimos:
4-(2-chloroethyl)-1,3-thiazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H6N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
147.63
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-2-1-5-3-8-4-7-5/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
SJKXFYXCQCXHIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Chloroethyl)thiazole
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)