Merck
BDPH9BCCEF7A
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(butylamino)propanoate
Sinónimos:
ethyl 3-(butylamino)propanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H19O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
173.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-3-5-7-10-8-6-9(11)12-4-2/h10H,3-8H2,1-2H3
Inchi Key
HTFPNDKVPVWBDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-(butylamino)propanoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)