Merck
BDPH9BCCF2DC
Bide Pharmatech
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Sinónimos:
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5O1N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,1H3
Inchi Key
BRTDPKPJDXNQEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)