Merck
BDPH9BCCF9C7
Bide Pharmatech
7-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Sinónimos:
7-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7-4-9-10(5-8(7)6-11)13-3-2-12-9/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
HQDFDCPSGBNTRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)