Saltar a
BDPH9BCCFC3C
Bide Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3-fluoroaniline
Sinónimos:
4-(benzyloxy)-3-fluorophenylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H12O1N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
217.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
Inchi Key
XLEYXHRMSUPJST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Benzyloxy)-3-fluoroaniline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)