Saltar al contenido
BDPH9BCCFF06
Bide Pharmatech
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Sinónimos:
methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O2N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
207.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,11H2,1H3
Inchi Key
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow-brown to dark brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)