Merck
BDPH9BCD047E
Bide Pharmatech
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
Sinónimos:
1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8N2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
203.07
MDL number:
El producto BDPH9BCD047E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)12-11-7/h1-4H2
Inchi Key
KLFNXIXNWZZRLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)