Merck
BDPH9BCD07CD
Bide Pharmatech
4-(Azepan-1-ylmethyl)aniline
Sinónimos:
4-(1-azepanylmethyl)phenylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
204.32
MDL number:
El producto BDPH9BCD07CD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-15-9-3-1-2-4-10-15/h5-8H,1-4,9-11,14H2
Inchi Key
SGMPFYOXEVRSHS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Azepan-1-ylmethyl)aniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)