Saltar a
BDPH9BCD09F5
Bide Pharmatech
2-Amino-N-(5-chloropyridin-2-yl)-5-methoxybenzamide
Sinónimos:
2-amino-N-(5-chloro-2-pyridinyl)-5-methoxybenzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H12O2N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
277.71
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H12ClN3O2/c1-19-9-3-4-11(15)10(6-9)13(18)17-12-5-2-8(14)7-16-12/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,17,18)
Inchi Key
GCCIHZVIPXGAPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)