Merck
BDPH9BCD2373
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-3-chloropyridine
Sinónimos:
2,6-dibromo-3-chloropyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H2N1Cl1Br2
Número CAS:
Peso molecular:
271.34
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H2Br2ClN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Inchi Key
GFDGSOAAFDXXDO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dibromo-3-chloropyridine
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)