Merck
BDPH9BCD26B4
Bide Pharmatech
Methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
Sinónimos:
methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H9O3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
269.09
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H9BrO3/c1-15-11(14)9-4-6-2-3-7(12)5-8(6)10(9)13/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Inchi Key
HQVLQXSFYKRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)