Merck
BDPH9BCD3032
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Sinónimos:
2-(chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H5Cl1F2
Número CAS:
Peso molecular:
162.57
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Inchi Key
INXKTZMJFPRVAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)