Merck
BDPH9BCD3322
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)azetidine hydrochloride
Sinónimos:
3-(benzyloxy)azetidine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H14O1N1Cl1
Peso molecular:
199.68
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-6-11-7-10;/h1-5,10-11H,6-8H2;1H
Inchi Key
BQTSSUSLZRYTQB-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)