Merck
BDPH9BCD372A
Bide Pharmatech
4-(2-Fluoro-5-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Sinónimos:
4-(2-fluoro-5-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H19O1N1Cl1F1
Número CAS:
Peso molecular:
259.75
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H18FNO.ClH/c1-16-12-2-3-13(14)11(9-12)8-10-4-6-15-7-5-10;/h2-3,9-10,15H,4-8H2,1H3;1H
Inchi Key
LMPNEPFUDVRURO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)