Merck
BDPH9BCD3BE5
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
1-isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12O2N2
Peso molecular:
168.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5(2)10-7(8(11)12)4-6(3)9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
AUZHMOQAPWTGTB-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)