Merck
BDPH9BCD45FC
Bide Pharmatech
5-(Trifluoromethyl)piperidin-2-one
Sinónimos:
5-(trifluoromethyl)-2-piperidinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H8O1N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
167.13
MDL number:
El producto BDPH9BCD45FC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H8F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h4H,1-3H2,(H,10,11)
Inchi Key
YRKCLUZAQCBIII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Physical state: crystalline powder Colour: white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Trifluoromethyl)piperidin-2-one
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)