Merck
BDPH9BCD4AAD
Bide Pharmatech
Hexadecyltrimethoxysilane
Sinónimos:
hexadecyl(trimethoxy)silane
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C19H42O3Si1
Número CAS:
Peso molecular:
346.63
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Inchi Key
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Almost colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethoxysilane
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)