Merck
BDPH9BCD4E08
Bide Pharmatech
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
Sinónimos:
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5N3
Número CAS:
Peso molecular:
119.13
MDL number:
El producto BDPH9BCD4E08 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-2-4-9-5-7-8-6(9)3-1/h1-5H
Inchi Key
AYSYSOQSKKDJJY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)