Merck
BDPH9BCD4E5D
Bide Pharmatech
(4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
Sinónimos:
(4-methyl-1-naphthyl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H12O1
Peso molecular:
172.23
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H12O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-7,13H,8H2,1H3
Inchi Key
RRSGUDDGNKMFRY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)