Merck
BDPH9BCD4F36
Bide Pharmatech
8-Chloroquinolin-6-ol
Sinónimos:
8-chloro-6-quinolinol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O1N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
179.61
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-8-5-7(12)4-6-2-1-3-11-9(6)8/h1-5,12H
Inchi Key
NSFZSTFINAEFAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to gray to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Chloroquinolin-6-ol
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)