Saltar a
BDPH9BCD552A
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
Sinónimos:
1-bromo-3-isopropenylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9Br1
Número CAS:
Peso molecular:
197.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H9Br/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-6H,1H2,2H3
Inchi Key
BHFSXGLQLQHDCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)