Merck
BDPH9BCD5ABF
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Sinónimos:
2-bromo-6-(methylsulfanyl)pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6N1Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
204.09
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
CWFMGEWBDIDVPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)