Saltar a
BDPH9BCD5C99
Bide Pharmatech
7-(Aminomethyl)indole
Sinónimos:
1H-indol-7-ylmethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H10N2/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-5,11H,6,10H2
Inchi Key
NMNYQFZHZZSSQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-(Aminomethyl)indole
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)