Merck
BDPH9BCD6545
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)-5-fluorophenyl)boronic acid
Sinónimos:
2-(benzyloxy)-5-fluorophenylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H12O3F1B1
Número CAS:
Peso molecular:
246.05
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H12BFO3/c15-11-6-7-13(12(8-11)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
Inchi Key
ULIJNMCAPASXHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to very pale yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)